Tlačiť
Silicone oil temperature_high
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Polyphenyl-methylsiloxane
174661000 174665000 174660025
ACRO174661000EA 171.04 EUR
ACRO174661000 ACRO174665000 ACRO174660025
Silicone oil temperature_high
Silicone oil
CAS No.: 63148-58-3
Hustota: 1.07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 63148-58-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
Viscosity 100 to 150 cSt (at 25°C)