Tlačiť
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
174280050 174280250 174281000
ACRO174280050EA 28.76 EUR
ACRO174280050 ACRO174280250 ACRO174281000
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: Cl₆N₃P₃
Teplota tavenia: 111…115 °C
Hustota: 1,98 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006474
Číslo CAS: 940-71-6
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %