Tlačiť
DL-2-Allylglycine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 99.34 EUR
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Vzorec: C₅H₉NO₂
Mw: 115.13 g/mol
Teplota tavenia: 251…253 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063103
Číslo CAS: 7685-44-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %