Tlačiť
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173400050 173400250
ACRO173400050EA 427.4 EUR
ACRO173400050 ACRO173400250
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Appearance: White to off-white to grey Powder
Vzorec: C₂₀H₈Br₄Na₂O₁₀S₂·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16556312
Číslo CAS: 123359-42-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥95 %
UV Lambda max 575 to 581 nm (c=10 mg/l, 0.1N NaOH)