Sulphobromophthalein sodium hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
173400050
173400250
ACRO173400050EA
427.4
EUR
ACRO173400050
ACRO173400250
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Appearance: White to off-white to grey Powder
Vzorec:
C₂₀H₈Br₄Na₂O₁₀S₂·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD16556312 Číslo CAS: 123359-42-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
HPLC | ≥95 % |
UV Lambda max | 575 to 581 nm (c=10 mg/l, 0.1N NaOH) |