Tlačiť
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
173090050 173090250
ACRO173090050EA 107.9 EUR
ACRO173090050 ACRO173090250
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
CAS No.: 72-40-2
Vzorec: C₄H₇ClN₄O
Mw: 162.58 g/mol
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012704
Číslo CAS: 72-40-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (5 % in water) Clear
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %