Tlačiť
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 374.65 EUR
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Vzorec: C₉H₁₄ClNO₂
Teplota tavenia: 213…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012902
Číslo CAS: 1477-68-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %