Tlačiť
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosgene-iminium Chloride, Dichloromethylenedimethylammonium Chloride
172210050 172210250 172211000
ACRO172210050EA 53.75 EUR
ACRO172210050 ACRO172210250 ACRO172211000
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
Vzorec: C₃H₆Cl₃N
Teplota tavenia: 181…185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011870
Číslo CAS: 33842-02-3
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %