Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Phosgene-iminium Chloride, Dichloromethylenedimethylammonium Chloride
172210050
172210250
172211000
ACRO172210050EA
53.75
EUR
ACRO172210050
ACRO172210250
ACRO172211000
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
Vzorec:
C₃H₆Cl₃N Teplota tavenia: 181…185 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011870 Číslo CAS: 33842-02-3 OSN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |