Tlačiť
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phenylcyclopropyl cyanide, 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-Cyano-1-phenylcyclopropane
170590100 170590500
ACRO170590100EA 52.15 EUR
ACRO170590100 ACRO170590500
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 133…137 °C (30 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001270
Číslo CAS: 935-44-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %