Tlačiť
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, (2S,3R,4R,5R)-5-(Acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
170120250 170121000
ACRO170120250EA 158.04 EUR
ACRO170120250 ACRO170121000
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate 98+%
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
CAS No.: 13035-61-5
Vzorec: C₁₃H₁₈O₉
Mw: 318.28 g/mol
Teplota tavenia: 79…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005358
Číslo CAS: 13035-61-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (60°C, 2 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -12° to -14° (20°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm