Tlačiť
O-Methyl-L-tyrosine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
169750010 169752500
ACRO169750010EA 123.37 EUR
ACRO169750010 ACRO169752500
O-Methyl-L-tyrosine 98%
O-Methyl-L-tyrosine
CAS No.: 6230-11-1
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Mw: 195.22 g/mol
Teplota tavenia: 259…261 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002604
Číslo CAS: 6230-11-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=2, 1 N HCl)