Tlačiť
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
169560250 169561000 169565000
ACRO169560250EA 155.23 EUR
ACRO169560250 ACRO169561000 ACRO169565000
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 2605-67-6
Vzorec: C₂₁H₁₉O₂P
Teplota tavenia: 164…169 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008455
Číslo CAS: 2605-67-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide