Tlačiť
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 168.47 EUR
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Vzorec: C₁₂H₄N₄
Teplota tavenia: 287…289 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011664
Číslo CAS: 1518-16-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %