Tlačiť
Potassium oxonate 97.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
168530250 168531000
ACRO168530250EA 160.85 EUR
ACRO168530250 ACRO168531000
Potassium oxonate 97.5%
Potassium oxonate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₄H₃N₃O₄
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010565
Číslo CAS: 2207-75-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.50 %