Tlačiť
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: AI-4-88
167950050 167950100
ACRO167950050EA 92.53 EUR
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Vzorec: C₁₂H₉N₃
Mw: 195.23 g/mol
Teplota tavenia: 220…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005586
Číslo CAS: 1137-68-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %