Tlačiť
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
167240100 167240500 167242500
ACRO167240100EA 40.51 EUR
ACRO167240100 ACRO167240500 ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Teplota varu: 95…98 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,135 g/cm³
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006188
Číslo CAS: 29976-53-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Density (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l
GC ≥98.50 %