Tlačiť
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 197.75 EUR
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Hustota: 1,61 g/cm³
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005432
Číslo CAS: 4701-17-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %