Tlačiť
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050 166040250
ACRO166040050EA 75.01 EUR
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
Teplota varu: 73…76 °C (7 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003217
Číslo CAS: 5978-08-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %