Tlačiť
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
165390025 165395000
ACRO165390025EA 650.62 EUR
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 120 °C (1mbar)
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005927
Číslo CAS: 19438-60-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA