Tlačiť
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
163961000 163965000 163960025
ACRO163961000EA 63.29 EUR
ACRO163961000 ACRO163965000 ACRO163960025
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid
Appearance: Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₆S₂
Mw: 320.334 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003991
Číslo CAS: 86-65-7
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥60 % (As is)
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %