7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
163961000
163965000
163960025
ACRO163961000EA
63.29
EUR
ACRO163961000
ACRO163965000
ACRO163960025
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid
Appearance: Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂O₆S₂ Mw: 320.334 g/mol Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003991 Číslo CAS: 86-65-7 OSN: 3261 ADR: 8 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to green-beige to light brown Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥60 % (As is) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥96.0 % |