Tlačiť
Brucine dihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
163500500 163501000
ACRO163500500EA 93.86 EUR
ACRO163500500 ACRO163501000
Brucine dihydrate 99%
Brucine dihydrate
CAS No.: 145428-94-0
Vzorec: C₂₃H₂₆N₂O₄·2H₂O
Teplota tavenia: 174…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149384
Číslo CAS: 145428-94-0
OSN: 1570
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
Loss on drying 6.0 % to 9.5 % (105 °C, 3 hrs)
Specific optical rotation -75° to -80° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)