Tlačiť
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Pyridinedicarboxylicacidchloride, 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 74.9 EUR
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₂
Mw: 204.006 g/mol
Teplota varu: 284 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 57…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006289
Číslo CAS: 3739-94-4
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %