Tlačiť
Scopolamine hydrobromide trihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Scopolamine hydrobromide hydrate, Hyoscine hydrobromide hydrate
161750010 161750250
ACRO161750010EA 79.71 EUR
ACRO161750010 ACRO161750250
Scopolamine hydrobromide trihydrate 99%
Scopolamine Hydrobromide Trihydrate
CAS No.: 6533-68-2
Vzorec: C₁₇H₂₁NO₄
Mw: 384.27 g/mol
Teplota tavenia: 194…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150066
Číslo CAS: 6533-68-2
OSN: 1544
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 13 % (K.F.)
Specific optical rotation -24° to -27° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) (on anhydrous substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %