Tlačiť
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
160030250 160031000
ACRO160030250EA 40.91 EUR
ACRO160030250 ACRO160031000
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₂H₅BrO₃S
Teplota tavenia: 282…286 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007530
Číslo CAS: 4263-52-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 282 to 286 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Br) On dry substance
Loss on drying ≤0.5 %