Tlačiť
3-Butenoic acid 90% tech. unstabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
158830250 158831000
ACRO158830250EA 139.8 EUR
ACRO158830250 ACRO158831000
3-Butenoic acid 90% tech. unstabilised
3-Butenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09 g/mol
Teplota varu: 163 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –39 °C
Hustota: 1.01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002782
Číslo CAS: 625-38-7
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %