Succinamic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
158730050
158731000
ACRO158730050EA
34.38
EUR
ACRO158730050
ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Vzorec:
C₄H₇NO₃ Teplota tavenia: 153…157 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008041 Číslo CAS: 638-32-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 153 to 157 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |