Tlačiť
Succinamic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
158730050 158731000
ACRO158730050EA 34.38 EUR
ACRO158730050 ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Vzorec: C₄H₇NO₃
Teplota tavenia: 153…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008041
Číslo CAS: 638-32-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %