Tlačiť
2-Piperidineethanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 318.89 EUR
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-Piperidineethanol 95%
2-Piperidineethanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Vzorec: C₇H₁₅NO
Teplota varu: 234 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 38…43 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005989
Číslo CAS: 1484-84-0
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %