Tlačiť
trans-Crotonyl chloride 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2E)-but-2-enoyl chloride, (E)-2-Butenoyl chloride, trans-2-Butenoyl chloride
155910050 155911000 155915000
ACRO155910050EA 43.66 EUR
ACRO155910050 ACRO155911000 ACRO155915000
trans-Crotonyl chloride 90% tech.
trans-Crotonyl chloride
CAS No.: 625-35-4
Vzorec: C₄H₅ClO
Mw: 104.533 g/mol
Teplota varu: 120…123 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000734
Číslo CAS: 625-35-4
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA