Tlačiť
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
153840050 153840100
ACRO153840050EA 190.53 EUR
ACRO153840050 ACRO153840100
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Teplota varu: 103 °C (,3 mmHg)
Teplota tavenia: 28 °C
Hustota: 1,057 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008194
Číslo CAS: 13472-00-9
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorlesss to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %