Tlačiť
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
153430050 153430250
ACRO153430050EA 57.36 EUR
ACRO153430050 ACRO153430250
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Quinoline-N-oxide hydrate
CAS No.: 1613-37-2
Vzorec: C₉H₇NO·xH₂O
Teplota tavenia: 48…53 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149472
Číslo CAS: 198878-42-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water ≤22.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)