Tlačiť
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxybut-3-en-2-one
153390100 153390500
ACRO153390100EA 65.69 EUR
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.117 g/mol
Teplota varu: 200 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008778
Číslo CAS: 4652-27-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %