Tlačiť
Acid red 27 85%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Amaranth, Sodium 3-hydroxy-4-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Bordeaux S, Food Red No. 2, Azo Rubine S, Wool Red 40 F, Naphthol Red
153030250 153031000 153035000
ACRO153030250EA 87.04 EUR
ACRO153030250 ACRO153031000 ACRO153035000
Acid red 27 85%, pure
Acid red 27
CAS No.: 915-67-3
Vzorec: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004076
Číslo CAS: 915-67-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80 %
HPLC ≥97.5 %