Tlačiť
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
152120500 152120100
ACRO152120500EA 446.85 EUR
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₉O₅P
Teplota varu: 133…135 °C (,4 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009192
Číslo CAS: 10236-14-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %