Tlačiť
Cresol red sodium salt, water soluble, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
151390050 151390250
ACRO151390050EA 40.91 EUR
ACRO151390050 ACRO151390250
Cresol red sodium salt, water soluble, pure indicator
Cresol red sodium salt
Vzorec: C₂₁H₁₇NaO₅S
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001618
Číslo CAS: 62625-29-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)