Tlačiť
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium Hydroxymethanesulphonate, Hydroxymethanesulphonic acid sodium salt
150690010 150690050 150690051
ACRO150690010EA 111.36 EUR
ACRO150690010 ACRO150690050 ACRO150690051
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: CH₄O₄S
Mw: 134.08 g/mol
Teplota tavenia: 200 °C
Teplota vzplanutia: 184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044664
Číslo CAS: 870-72-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 %
HPLC ≥97.5 %