Tlačiť
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 99.88 EUR
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 67…70 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,018 g/cm³
Teplota vzplanutia: 50,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167568
Číslo CAS: 5453-80-5
OSN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %