Tlačiť
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanone
147630050 147630250
ACRO147630050EA 101.34 EUR
ACRO147630050 ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98.145 g/mol
Teplota varu: 125…128 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.895 g/cm³
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010245
Číslo CAS: 1567-75-5
OSN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %