Tlačiť
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran, 1,3-Diphenyl-isobenzofuran, DIB
147580010 147580050
ACRO147580010EA 48.87 EUR
ACRO147580010 ACRO147580050
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Appearance: Yellow to green Crystalline solid or needles
Vzorec: C₂₀H₁₄O
Mw: 270.33 g/mol
Teplota tavenia: 129…133 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005931
Číslo CAS: 5471-63-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 137 °C
GC ≥96.0 %
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %