2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
147480100
147480500
ACRO147480100EA
92.66
EUR
ACRO147480100
ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Vzorec:
C₁₂H₉BrO Mw: 249.11 g/mol Teplota tavenia: 82…85 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004109 Číslo CAS: 613-54-7 OSN: 3261 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Brown-purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 85 °C |
GC | ≥97.5 % |