Tlačiť
Yohimbine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
141030050 141030250
ACRO141030050EA 228.64 EUR
ACRO141030050 ACRO141030250
Yohimbine hydrochloride 99%
Yohimbine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₃
Teplota tavenia: 285…288 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012674
Číslo CAS: 65-19-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +99° to +105° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %