Tlačiť
L-Tyrosine methyl ester 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
140650250 140650050
ACRO140650250EA 150.82 EUR
ACRO140650250 ACRO140650050
L-Tyrosine methyl ester 98%
L-Tyrosine methyl ester
CAS No.: 1080-06-4
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002392
Číslo CAS: 1080-06-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in methanol) Clear to slightly hazy
Specific optical rotation +23° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2.4, CH3OH)