Tlačiť
Pivalonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylacetonitrile, 2,2-Dimethylpropionitrile
140030250 140031000
ACRO140030250EA 86.64 EUR
ACRO140030250 ACRO140031000
Pivalonitrile 98%
Pivalonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₉N
Teplota varu: 105…106 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001847
Číslo CAS: 630-18-2
OSN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %