Tlačiť
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium-p-toluenesulphinate hydrate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
139011000 139015000
ACRO139011000EA 66.09 EUR
ACRO139011000 ACRO139015000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate
CAS No.: 207801-20-5
Vzorec: C₇H₇NaO₂S .xH₂O
Mw: 178.18 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149640
Číslo CAS: 207801-20-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)