Tlačiť
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
138220250 138220050
ACRO138220250EA 432.41 EUR
ACRO138220250 ACRO138220050
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Appearance: White to cream Crystalline powder
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005917
Číslo CAS: 2426-02-0
OSN: 2698
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %