Tlačiť
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
134780100 134780010
ACRO134780100EA 150.82 EUR
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Teplota tavenia: 108…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021643
Číslo CAS: 3900-45-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %