2-Carboxyphenyl salicylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Salicyloyloxybenzoic Acid, O-Salicyloylsalicylic Acid, Salicylic Acid 2-Carboxyphenyl Ester, Salsalate
133400250
133401000
ACRO133400250EA
75.71
EUR
ACRO133400250
ACRO133401000
2-Carboxyphenyl salicylate 98%
2-Carboxyphenyl salicylate
CAS No.: 552-94-3
Vzorec:
C₁₄H₁₀O₅ Mw: 258.23 g/mol Teplota tavenia: 139…151 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00020252 Číslo CAS: 552-94-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
NMR (13C-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 76.05 to 82.40 % C |