Tlačiť
2-Carboxyphenyl salicylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Salicyloyloxybenzoic Acid, O-Salicyloylsalicylic Acid, Salicylic Acid 2-Carboxyphenyl Ester, Salsalate
133400250 133401000
ACRO133400250EA 75.71 EUR
ACRO133400250 ACRO133401000
2-Carboxyphenyl salicylate 98%
2-Carboxyphenyl salicylate
CAS No.: 552-94-3
Vzorec: C₁₄H₁₀O₅
Mw: 258.23 g/mol
Teplota tavenia: 139…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020252
Číslo CAS: 552-94-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 76.05 to 82.40 % C