Tlačiť
trans-Stilbene oxide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
132780050 132780010 132780250
ACRO132780050EA 128.36 EUR
ACRO132780050 ACRO132780010 ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Vzorec: C₁₄H₁₂O
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064311
Číslo CAS: 1439-07-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %