Tlačiť
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
131950050 131950250
ACRO131950050EA 80.63 EUR
ACRO131950050 ACRO131950250
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012812
Číslo CAS: 16179-97-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %