Tlačiť
Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
130040250 130041000 130045000
ACRO130040250EA 71.8 EUR
ACRO130040250 ACRO130041000 ACRO130045000
Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₁₀F₁₈
Teplota varu: 142 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010626
Číslo CAS: 306-94-5
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %