Tlačiť
Oxytetracycline dihydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide dihydrate
123841000 123840100
ACRO123841000EA 924.89 EUR
ACRO123841000 ACRO123840100
Oxytetracycline dihydrate 95%
Oxytetracycline dihydrate
CAS No.: 6153-64-6
Vzorec: C₂₂H₂₄N₂O₉·2H₂O
Mw: 496.47 g/mol
Teplota tavenia: 181…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151234
Číslo CAS: 6153-64-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 % (K.F.)
HPLC 94 to 102 % (on anhydrous substance)
Specific optical rotation on anhydrous substance