Tlačiť
Ethyl 2-Oxocyclopentaneacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Oxocyclopentaneacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxocyclopentylacetate, Ethyl 2-(2-Oxocyclopentyl)acetate, 2-(2-Oxocyclopentyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-oxocyclopentyl)acetate
123040010 123040050
ACRO123040010EA 104.69 EUR
ACRO123040010 ACRO123040050
Ethyl 2-Oxocyclopentaneacetate 95%
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
CAS No.: 20826-94-2
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044715
Číslo CAS: 20826-94-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific gravity 0.859 to 0.864
Specific optical rotation -15° to -21° (20°C, 589 nm) (neat)